Fontos dokumentumok
C2799
Collagenase from Clostridium histolyticum
powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
molekulatömeg
68-130 kDa
tisztítva
chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
idegen aktivitás
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.