324696
Elastase Substrate I, Colorimetric
A specific chromogenic substrate for human neutrophil elastase.
Szinonimák:
Elastase Substrate I, Colorimetric
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chromogenic substrate for human neutrophil elastase
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
WGK
WGK 3