Fontos dokumentumok
D8428
Decorin from bovine articular cartilage
salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
Decorin protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine articular cartilage
Minőségi szint
Forma
salt-free, lyophilized powder
molekulatömeg
~100 kDa
kiszerelés
glass bottle of 0.5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
PBS: ≥2.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... DCN(280760)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.