Fontos dokumentumok
C2734
5-Carboxytetramethylrhodamine
≥95% purity (HPLC), solid
Szinonimák:
5-TAMRA
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Carboxytetramethylrhodamine,
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
oldhatóság
water: slightly soluble
ε (extinkciós együttható)
≥85000-97000 at 539-545 nm in methanol
fluoreszcencia
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?