MABT12
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan) Antibody, clone 5D7-2E4
clone 5D7-2E4, from mouse
Szinonimák:
heparan sulfate proteoglycan 2 (domain V region), perlecan proteoglycan, basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, PLC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D7-2E4, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPG2(3339)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory on a 3-8% Tris-acetate gel in which the band appears above the 460 kDa marker. (courtesy of Whitelock, J. Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia)
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of the antibody detected Perlecan in fresh-frozen normal human tonsil tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Fresh-frozen normal human tonsil tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1