Merck
SML1018
Cyclosporin A
≥95% (HPLC), DMSO solution, calcineurin inhibitor
Szinonimák:
CsA, Cyclosporine
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 ML
63 800,00 Ft
63 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H111N11O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1202.61
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Cyclosporin A, Ready Made Solution, 1 mg/mL in DMSO
Forma
DMSO solution
Minőségi szint
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
1 mg/mL in DMSO
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1(C(C(=O)NC(C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)CC)C(O)C(C\C=C\C)C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Kapcsolódó kategóriák
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
C-09332425C3662
form
DMSO solution
form
liquid
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
concentration
1 mg/mL in DMSO
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
concentration
-
concentration
-
Alkalmazás
Cyclosporin A has been used to test its toxic effect on perfused 3D proximal tubule model.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cyclosporin A is a non-polar cyclic oligopeptide produced by the fungus Tolypocladium inflatum. It is a potent immunosuppressive agent, affecting primarily T-lymphocytes.
Cyclosporin A is a non-polar cyclic oligopeptide produced by the fungus Tolypocladium inflatum. It is a potent immunosuppressive agent, affecting primarily T-lymphocytes. It has been shown to inhibit the functioning of several nuclear proteins involved in T-cell activation at the level of mRNA transcription. It forms a complex with its intracellular receptor cyclophilin, which can then bind to calcineurin, a Ca2+- and calmodulin-dependent protein phosphatase, inhibiting its enzymatic activity. CsA was found to suppress the replication of hepatitis C virus genome in cultured hepatocytes. At concentrations >10 nM, CsA protected isolated hepatocytes against the action of phalloidin. CsA can inhibit IL2 production resulting from T cell activation via Calcineurin inhibition.
An extensive list of references has been reported, including a comprehensive review of analytical properties.
Cyclosporin A is generally given subsequent to transplant surgery to prevent rejection.[1] In addition to its beneficial effects in organ transplantation, cyclosporin (CyA) exhibits nephrotoxic side effects.[1]
Egyéb megjegyzések
Light sensitive
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
María Jiménez-Fernández et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(8), 468-468 (2022-08-06)
The mechanisms that control the inflammatory-immune response play a key role in tissue remodelling in cardiovascular diseases. T cell activation receptor CD69 binds to oxidized low-density lipoprotein (oxLDL), inducing the expression of anti-inflammatory NR4A nuclear receptors and modulating inflammation in
Lei Kuang et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 770558-770558 (2021-12-18)
Background: Sepsis/septic shock is a common complication in the intensive care unit, and the opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP), as well as the endoplasmic reticulum stress (ERS), play important roles in this situation. Whether the combination of
Renata Pavlič et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 743403-743403 (2021-11-23)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological malignancy in resource-abundant countries. The majority of EC cases are estrogen dependent but the mechanisms of estrogen biosynthesis and oxidative metabolism and estrogen action are not completely understood. Here, we evaluated formation
Kimberly A Homan et al.
Scientific reports, 6, 34845-34845 (2016-10-12)
Three-dimensional models of kidney tissue that recapitulate human responses are needed for drug screening, disease modeling, and, ultimately, kidney organ engineering. Here, we report a bioprinting method for creating 3D human renal proximal tubules in vitro that are fully embedded
Danni Wu et al.
Cell death discovery, 8(1), 168-168 (2022-04-07)
Diabetes Mellitus can cause dental pulp cells apoptosis by oxidative stress, and affect the integrity and function of dental pulp tissue. Mitochondria are the main attack targets of oxidative stress and have a critical role in apoptosis. However, whether mitochondria