Fontos dokumentumok
C2905
Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
Szinonimák:
Chondroitin ABC Lyase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Proteus vulgaris)
Minőségi szint
konjugátum
(Glucosaminoglycan)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
0.3-3 units/mg solid
molekulatömeg
~120 kDa by gel filtration
összetétel
Protein, ~35% biuret
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.