Fontos dokumentumok
A1960
Aggrecan from bovine articular cartilage
lyophilized powder
Szinonimák:
Aggrecan Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine articular cartilage
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
glass bottle of 1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
salt, essentially free
szín
white
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... AGC1(280985)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.