Fontos dokumentumok
B8041
Biglycan from bovine articular cartilage
essentially salt-free, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine articular cartilage
Minőségi szint
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
molekulatömeg
200-350 kDa
kiszerelés
glass bottle of 0.5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
water: soluble ≥2.00 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... BGN(280733)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.