Fontos dokumentumok
C3788
Chondroitin sulfate B sodium salt
from Porcine intestinal mucosa, ≥90%, lyophilized powder
Szinonimák:
β-Heparin, Dermatan sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
lyophilized powder
szennyeződések
≤20% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 7.0-11.5%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.