Fontos dokumentumok
H4777
Heparan sulfate proteoglycan
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
Szinonimák:
HSPG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Minőségi szint
leírás
For cell culture use.
Isolated from basement membrane of Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma.
Solution in 50 mM Tris HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, pH 7.4, containing ≥400 μg protein per ml.
form
solution
molekulatömeg
≥400 kDa
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
koncentráció
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≥100 μg/mL Uronic acid
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen Type IV
Peptide Source: Fibronectin
Peptide Source: Laminin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Hspg2(15530)
Általános leírás
Alkalmazás
- in phosphate buffered saline (PBS) and added to fresh citrated blood samples to achieve trauma-equivalent concentrations in a research study
- solid phase binding assay
- for fabrication of extracellular matrix (ECM) microarray slides
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.