Fontos dokumentumok
D2004
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
Szinonimák:
p-Dimethylaminobenzaldehyde, DMAB, Ehrlich’s reagent
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
72-75 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
alkalmasság
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
327.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
164 °C - closed cup