Fontos dokumentumok
61250
DL-Kynurenine
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Szinonimák:
2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)propionic acid, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Kynurenine, ≥95.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (NT)
form
powder
mp
~235 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?