Fontos dokumentumok
402869
Chloramine T trihydrate
ACS reagent, 98%
Szinonimák:
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
<1.5% insolubles (alcohol)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: passes test
alkalmasság
passes test for determination of bromide
SMILES string
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may also be used in the synthesis of the following compounds:
- Nitrile imines by the oxidative dehydrogenation of N-(nitrobenzyl)-imidazole aldehyde hydrazine.
- Mono-N-tosylated-1,2-diamines.
- 3,5-Disubstituted isoxazoles.
- Fused 3,6-disubstituted triazolothiadiazoles by the oxidative cyclization of N-heteroaryl-substituted hydrazones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
192 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?