Fontos dokumentumok
857319
Chloramine-T hydrate
95%
Szinonimák:
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?