Merck
P5754
Sigma-Aldrich
Potassium tetraborate tetrahydrate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
Potassium biborate
About This Item
Lineáris képlet:
K2B4O7 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.50
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
form
powder
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium tetraborate tetrahydrate(K2B4O7· 4H2O) is a white crystalline salt with good buffering properties. It is widely used in the field of electrochemical water splitting, disinfectant, and the oil and gas industry.
Alkalmazás
Potassium tetraborate tetrahydrate can be used:
  • As an electrolyte for electrochemical water splitting reaction. The addition of K2B4O7 · 4H2O enhances the oxygen evolution activity of the catalyst.
  • To synthesize carbon foams with hierarchical pores, for supercapacitors. K2B4O7 · 4H2O helps to tune the pore structure of carbon foams.
  • To prepare green formulation for the removal of pyrite(FeS2) scales from oil and gas tubings.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In situ fabrication of nanostructured Au?Bi as high-efficient electrocatalyst for water splitting
Qiang Zhao, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 44, 14938-14944 (2019)
Enhancement Effect of Borate Doping on the Oxygen Evolution Activity of ?-Nickel Hydroxide
Zhao Zhang, et al.
ACS Applied Nano Materials, 1, 751-758 (2018)
Development of a New Borax-Based Formulation for the Removal of Pyrite Scales
Musa Ahmed, et al.
ACS Omega, 5, 14308-14315 (2020)
Thermal decomposition of potassium tetraborate tetrahydrate to anhydrous potassium tetraborate in a fluidized bed.
Sahin O, et al.
Thermochimica Acta, 440(1), 7-12 (2006)
The crystal structure of potassium tetraborate tetrahydrate.
Marezio M, et al.
Acta Crystallographica, 16(10), 975-980 (1963)