Merck
03891
Supelco
Ehrlich′s solution
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
4132845
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Terméknév
Ehrlich′s solution,
Forma
liquid
Minőségi szint
sűrűség
1.10 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
reagent for urobilinogen
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)