Fontos dokumentumok
33130
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Szinonimák:
Ehrlich’s reagent
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
72-75 °C (lit.)
73-75 °C
oldhatóság
ethanol: 0.1 g/10 mL
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
327.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
164 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?