Merck
H54409
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-L-proline
≥99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.13
Beilstein:
81441
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
trans-4-Hydroxy-L-proline, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
crystalline powder
optikai aktivitás
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white to off-white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Általános leírás
Trans-4-hydroxy-L-proline is an isomer of hydroxyproline used as a chiral building block in the production of many pharmaceuticals like neuroexcitatory kainoids.
Alkalmazás
Versatile reagent for the synthesis of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. Also employed in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
Egyéb megjegyzések
Natural constituent of animal structural proteins such as collagen and elastin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 35, 6163-6163 (1994)
Biosynthesis of trans-4-hydroxyproline by recombinant strains of Corynebacterium glutamicum and Escherichia coli
Yi Y, et al.
BMC biotechnology, 14, 1-8 (2014)
Tetrahedron, 49, 6195-6195 (1993)
Synthetic Communications, 23, 2691-2691 (1993)
Stefan de Vries et al.
Tissue engineering. Part A, 25(11-12), 830-841 (2018-05-10)
Notochordal cells (NCs) reside in the core of the healthy disc and produce soluble factors that can stimulate nucleus pulposus cells (NPCs). These NC-derived factors may be applied in intervertebral disc regeneration for treatment of low-back pain. However, identification of