Merck
156477
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
Ehrlich’s reagent
Méret kiválasztása
25 G
16 400,00 Ft
100 G
50 100,00 Ft
250 G
114 000,00 Ft
500 G
167 000,00 Ft
16 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
16 400,00 Ft
100 G
50 100,00 Ft
250 G
114 000,00 Ft
500 G
167 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
606802
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
16 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
izzítási maradék
≤0.1%
mp
72-75 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
funkcionális csoport
aldehyde
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(Dimethylamino)benzaldehyde has been used in the preparation of trans-4-dimethylamino-4′-nitrostilbene.[1]
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles[2] and primary amines.[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
327.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
164 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6038-6038 (1994)
Na Cao et al.
Nature communications, 10(1), 2877-2877 (2019-06-30)
The electrochemical N2 fixation to produce ammonia is attractive but significantly challenging with low yield and poor selectivity. Herein, we first used density function theory calculations to reveal adjacent bi-Ti3+ pairs formed on anatase TiO2 as the most active electrocatalytic
J Mahmood et al.
Radiation research, 179(2), 125-134 (2012-12-15)
Exposure of civilian populations to radiation due to accident, war or terrorist act is an increasing concern. The lung is one of the more radiosensitive organs that may be affected in people receiving partial-body irradiation and radiation injury in lung
Journal of the American Chemical Society, 116, 3760-3760 (1994)
Excited and ground state conformations of p-dimethylamino-benzaldehyde and p-dimethylaminoacetophenone.
Dobkowski J, et al.
Journal of Luminescence, 27(4), 339-355 (1982)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?