Fontos dokumentumok
C8005
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Szinonimák:
D-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Cysteine hydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder or crystals
szín
white to off-white
mp
185 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Géninformáció
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?