Fontos dokumentumok
P4875
D-Penicillamine
98-101%
Szinonimák:
3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
Teszt
98-101%
form
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
mouse ... Oprk1(18387)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2