Fontos dokumentumok
26978
Choline chloride
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
szín
colorless to white
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
WGK
WGK 1