Fontos dokumentumok
C7519
Choline bicarbonate
~80% in H2O
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bicarbonate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
~80% in H2O
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
lipidtípus
phospholipids
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQKGOGJIOHUEGK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3