Fontos dokumentumok
01480
Acetylthiocholine iodide
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
Teszt
≥99.0% (AT)
izzítási maradék
≤0.05%
mp
205-210 °C (lit.)
205-210 °C
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Szubsztrátok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?