Fontos dokumentumok
C2888
Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (electric eel)
Type V-S, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Szinonimák:
AChE, Acetylcholine acetylhydrolase, Cholinesterase, Acetyl
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Electrophorus electricus
Minőségi szint
típus
Type V-S
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1,000 units/mg protein
molekulatömeg
280 kDa
összetétel
Protein, ≥45% biuret
pI
~5.3
oldhatóság
Tris buffer: 1 mg/mL (0.02 M Tris buffer, pH 7.5)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Isoelectric Point: 5.5
Extinction Coefficient: E1% = 18.0 (280 nm)
Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus is a tetramer composed of 4 equal subunits of 70 kDa each. Each subunit contains one active site. The enzyme is a glycoprotein containing hexosamines.
Alkalmazás
- in acetylcholinesterase activity assay
- to study its effects on Xenopus embryonic hippocampal cells
- to study the effect of acetylcholine inhibitors on development and plasticity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)