Fontos dokumentumok
PHR1251
Choline chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1133547
API-család
choline chloride
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Szubsztrátok
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?