Fontos dokumentumok
A6625
Acetylcholine chloride
≥99% (TLC)
Szinonimák:
ACh
Teszt
≥99% (TLC)
mp
146-150 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an agent to trigger sudomotor axon reflex response during autonomic test
- to induce contraction amplitude of pyloric circular smooth muscle strip (PCSMS) in rats
- as a substrate for acetylcholinesterase
- to stimulate after discharge in Aplysia bag cell neurons
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2