Fontos dokumentumok
C1629
Choline bitartrate
Szinonimák:
2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)