Merck
C2004
Sigma-Aldrich
Choline dihydrogencitrate salt
≥98%
Szinonimák:
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Acyl group acceptor
Szubsztrátok
Choline acetyltransferase substrate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)