Fontos dokumentumok
C3161
Calcium phosphate tribasic
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
Szinonimák:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
solid
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
1100 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)