Fontos dokumentumok
693863
Hydroxyapatite
nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic
Szinonimák:
Calcium phosphate tribasic, Si-HAp, Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
Forma
nanopowder
solid
tartalmaz
5 wt. % silica as dopant
külső felület
10-15 m2/g , typical
részecskeméret
<200 nm (BET)
mp
1100 °C (lit.)
térfogatsúly
2‑6 g/cm3
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.