Fontos dokumentumok
C7263
Calcium phosphate dibasic
98.0-105.0%
Szinonimák:
Calcium hydrogen phosphate
Méret kiválasztása
13 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
13 500,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98.0-105.0%
Forma
powder
SMILES string
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- to prepare high temperature stoichiometric sintered hydroxyapatite (sin-HA)[1]
- as a component of calcium phosphate cement (CPC) to prepare bioartificial pancreas (BAP)[2]
- to produce calcium pyrophosphate (Ca2P2O7) for the preparation of α-tricalcium phosphates (α-TCP)[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?