289396
Hydroxyapatite
reagent grade, powder, synthetic
Szinonimák:
Calcium phosphate tribasic, Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
form
powder
solid
mp
1100 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble(lit.)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Általános leírás
Alkalmazás
- for comparison purposes during the preparation of HAp based biocomposites with PVA and collagen.
- for preparation of poly(methyl methacrylate) (PMMA)/hydroxyapatite (HA) by powder liquid method to manufacture denture base composites.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.