Fontos dokumentumok
C8017
Calcium phosphate monobasic
≥95%
Szinonimák:
Calcium bis(dihydrogen phosphate), Calcium dihydrogen phosphate
Teszt
≥95%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H3,1,2,3,4)/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
Technikai cikk a kompetens sejtekről. A transzformáció olyan folyamat, amelynek során egyes baktériumok idegen genetikai anyagot (csupasz DNS-t) vesznek fel a környezetből.