Fontos dokumentumok
B5285
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98%, powder
Szinonimák:
BC-Indicator, X-GlcA, X-glucuronide
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- as a component in β-glucuronidase (GUS) assay buffer for histochemical GUS assay
- to prepare X-Gluc or GUS staining solution
- to confirm GUS expression in samples by X-gluc staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.