Fontos dokumentumok
C5267
Calcium phosphate tribasic
34.0-40.0% Ca basis
Szinonimák:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
Forma
solid
koncentráció
34.0-40.0% Ca
mp
1100 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)