1.02143
Calcium phosphate
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Calcium phosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic, Tricalcium orthophosphate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
sűrűség
3.14 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1