Fontos dokumentumok
04238
Hydroxyapatite
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341, ≥90% (calculated on glowed substance)
Szinonimák:
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (calculated on glowed substance)
form
powder
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E341
összetétel
Ca, 35-40%
szennyeződések
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.2% insoluble in HCl
veszteség
≤8% loss on ignition, 800 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1500 mg/kg
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
kation nyomok
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤400 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Alkalmazás
- New Physico-Chemical Analysis of Magnesium-Doped Hydroxyapatite in Dextran Matrix Nanocomposites.: This research article focuses on the development and characterization of magnesium-doped hydroxyapatite within a dextran matrix, emphasizing its potential applications in biomedical and tissue engineering fields (Predoi et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?