Merck
693898
Sigma-Aldrich
Tricalcium phosphate hydrate
nanopowder, <200 nm particle size (BET)
About This Item
Lineáris képlet:
Ca3(PO4)2 ·xH2O
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
alpha-phase
Minőségi szint
Forma
nanopowder
részecskeméret
<100 nm (TEM)
<200 nm (BET)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.