Merck
918601
Sigma-Aldrich
Alpha-Tricalcium phosphate
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
Szinonimák:
α-Tri-Calcium phosphate, TCP powder, α-TCP, α-Tricalcium phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
Ca3(PO4)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
részecskeméret
<500 μm
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Hydroxyapatite and tricalcium phosphate are bioactive ceramic materials and they find applications as bone grafts, fillers and coating material for metal implants.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R G Carrodeguas et al.
Acta biomaterialia, 7(10), 3536-3546 (2011-06-30)
Nowadays, α-tricalcium phosphate (α-TCP, α-Ca(3)(PO(4))(2)) is receiving growing attention as a raw material for several injectable hydraulic bone cements, biodegradable bioceramics and composites for bone repair. In the phase equilibrium diagram of the CaO-P(2)O(5) system, three polymorphs corresponding to the
Biomimetic composite scaffolds containing bioceramics and collagen/gelatin for bone tissue engineering - A mini review
Kuttappan S, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 93, 1390-1401 (2016)