Fontos dokumentumok
537993
1-Butanol
99.9%
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5.5 mmHg
Teszt
99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
robbanási határérték
11.2 %
szennyeződések
≤0.005% Acidity (as Acetic acid)
≤0.020% n-Butyraldehyde
≤0.05 mg/mL Nonvolatile matter
≤0.050% Carbonyl (as C=O)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.100% Di-n-butyl ether
≤0.100% Isobutyl alcohol
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.3 ppm
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?