Fontos dokumentumok
B3635
Sigma-Aldrich
Brain Extract from bovine brain
Type VII
Szinonimák:
Brain Extract from Bovine
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
bovine brain
Minőségi szint
típus
Type VII
Forma
powder
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
Sealed ampule.
Minőség
Contains the major phospholipids and glycolipids normally found in brain tissue.
Elkészítési megjegyzés
A chloroform-methanol (1:2) extract washed with aqueous potassium chloride and precipitated with acetone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Iven Winklemann et al.
The EMBO journal, 39(24), e105908-e105908 (2020-10-30)
Na+ /H+ exchangers (NHEs) are ancient membrane-bound nanomachines that work to regulate intracellular pH, sodium levels and cell volume. NHE activities contribute to the control of the cell cycle, cell proliferation, cell migration and vesicle trafficking. NHE dysfunction has been
Sharad Gupta et al.
The Journal of biological chemistry, 287(13), 9982-9989 (2011-12-22)
Huntington disease (HD) is one of several fatal neurodegenerative disorders associated with misfolded proteins. Here, we report a novel method for the sensitive detection of misfolded huntingtin (HTT) isolated from the brains of transgenic (Tg) mouse models of HD and