Fontos dokumentumok
E7889
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
for molecular biology, 0.5 M in H2O, DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
koncentráció
0.5 M in H2O
pH
7.5-8.5
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
microbiology
idegen aktivitás
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- in Tris hydrochloric acid (HCl) for digesting proteinase-K to determine the amount of DNA in the corneal sample
- with papain to digest corneal samples for the quantification of glycosaminoglycan (GAG) content
- in pretreatment for detaching epithelial cells grown to 80% confluency
- to prepare stock solutions for lysis buffer
- in the preparation of urea lysis buffer
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Protocols
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.