B7901
Boric acid
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
1.43 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
alkalmasság
suitable for electrophoresis (as a reagent)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and denaturing urea-PAGE of tRNA samples(80)
- for urea-polyacrylamide electrophoresis of RNA samples(81)
- for agarose gel electrophoresis of DNA samples(82)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges