Merck
71997
Sigma-Aldrich
Borax Anhydrous
BioUltra, anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Sodium tetraborate
Méret kiválasztása
100 G
40 100,00 Ft
500 G
138 000,00 Ft
1 KG
224 000,00 Ft
40 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
40 100,00 Ft
500 G
138 000,00 Ft
1 KG
224 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Na2B4O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥99%
Forma:
crystals
oldhatóság:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
40 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99%
Forma
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
veszteség
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.020
λ: 280 nm Amax: ≤0.015
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
William R Gunther et al.
Nature communications, 3, 1109-1109 (2012-10-11)
Carbohydrate epimerization is an essential technology for the widespread production of rare sugars. In contrast to other enzymes, most epimerases are only active on sugars substituted with phosphate or nucleotide groups, thus drastically restricting their use. Here we show that
Qianqian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1246, 35-39 (2012-03-03)
A technique known as field enhancement sample stacking (FESS) and capillary electrophoresis (CE) separation has been developed to analyze and detect organic acids in the three traditional Chinese medicines (such as Portulaca oleracea L., Crataegus pinnatifida and Aloe vera L.).
Shridhar K Sathe et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(17), 7846-7856 (2009-08-07)
The solubility of almond, Brazil nut, cashew nut, hazelnut, macadamia, pecan, pine nut, pistachio, walnut, and peanut proteins in several aqueous solvents was qualitatively and quantitatively assessed. In addition, the effects of extraction time and ionic strength on protein solubility
Dušan Koval et al.
Analytical biochemistry, 413(1), 8-15 (2011-02-09)
Two capillary electrophoretic methods were developed and evaluated for measurement of glycated hemoglobin A1c (HbA1c). First, a capillary electrophoresis analysis is performed with a sodium tetraborate buffer (pH 9.3) as background electrolyte in a neutrally coated capillary. HbA1c is separated
Tomomi Ishido et al.
Analytical biochemistry, 400(1), 148-150 (2010-01-21)
We describe a new low-ionic-strength sodium threonine (STh) medium with the advantage of avoiding relative DNA band migration changes following electrophoresis of supercoiled DNA in agarose gel when substituted for the standard conductive medium of TBE (Tris-boric acid-ethylenediaminetetraacetic acid [EDTA])