15663
Boric acid
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technika/technikák
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
<0.05% non-volatile substances in MeOH/HCl
veszteség
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless (hot)
sűrűség
1.49 g/cm3 at 23 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OB(O)O
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges