Merck
F9037
Sigma-Aldrich
Formamide
BioReagent, ≥99.5% (GC), for molecular biology
Szinonimák:
Amide C1, Formic amide
About This Item
Lineáris képlet:
HCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.04
Beilstein:
505995
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
grade:
for molecular biology
Teszt:
≥99.5% (GC)
technika/technikák:
electrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
bp:
210 °C (lit.)
gőznyomás:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.55 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
932 °F
technika/technikák
electrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for nucleic acid hybridization
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Formamide is a clear liquid amide derived from formic acid. Formamide allows for the denaturation and renaturation of nucleic acids at room temperature.
Alkalmazás
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Formamide is suitable for use in hybridization buffers made using standard recipes. Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Other applications include:
  • Preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry
  • FISH analysis of HeLa cells.
  • Preparation of the polyacrylamide gel for analysis of PCR products using denaturing gradient gel electrophoresis(The Merck Index, 12th ed).
Tulajdonságok és előnyök
  • Deionized for molecular biology applications
  • Packaged under argon gas in amber bottles to protect from oxidation
  • Used for DNA renaturation or DNA-RNA hybridization
  • Reduces thermal stability of double stranded nucleic acids
Alkalmasság
  • nucleic acid hybridization
  • cryoprotectant and gel-stabilizer
  • destabilize nucleic acid duplexes
  • elimination of secondary structure of nucleic acids
  • preparation of hybridization buffers for RNA and DNA application
Egyéb megjegyzések
The product has been deionized for molecular biology use and packaged under argon gas in amber glass bottles to protect it from oxidation.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
305.6 °F
Lobbanási pont (C)
152 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laurent Geiser et al.
Journal of chromatography. A, 979(1-2), 389-398 (2002-12-25)
A nonaqueous capillary electrophoresis (NACE) method, coupled with either UV or electrospray mass spectrometry (ESI-MS), is described for the simultaneous analysis of seven beta-blockers. The same electrolyte, namely 25 mM ammonium formate and 1 M formic acid, was used with
T Kaabache et al.
Analytical biochemistry, 232(2), 225-230 (1995-12-10)
The sensitivity of direct solution hybridization of hepatocytes solubilized in guanidium thiocyanate (GuSCN) for detecting alpha 1-acid glycoprotein and albumin mRNAs was studied. The sensitivity of detection was inversely correlated with the DNA concentration. Raising the hybridization temperature from 20
N C Pagratis
Nucleic acids research, 24(18), 3645-3646 (1996-09-15)
Streptavidin induced electrophoretic mobility shift was used to prepare single stranded (ss) DNA amplified with the polymerase chain reaction in the presence of a biotinylated and a non-biotinylated primer. A variety of denaturing conditions, including incubation at 95 degrees C
Jianwei Li
Journal of pharmaceutical sciences, 91(8), 1873-1879 (2002-07-13)
This article describes the proper selection of extraction solvents to eliminate interference from a polymer matrix to the quantitation of estradiol degradation products in a transdermal formulation by reversed-phase liquid chromatography. The separation is performed by gradient elution with acetonitrile
Helena Mistry et al.
Genome integrity, 1(1), 7-7 (2010-08-04)
DNA double-strand breaks (DSBs) caused by ionizing radiation or by the stalling of DNA replication forks are among the most deleterious forms of DNA damage. The ability of cells to recognize and repair DSBs requires post-translational modifications to histones and
Related Content
Formamide is a reagent that is an ionizing solvent in aqueous buffers. It is widely utilized in biochemistry and molecular biology, particularly in nucleic acids research.