Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
form
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 40 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
1.440 g/cm3
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize poly(δ-valerolactone) via bulk-ring opening polymerization.
- A ligand to synthesize metal-organic frameworks.
- A reagent in the preparation of borate buffer.
- A crosslinker to electrospun dextran nanofibers.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.