Fontos dokumentumok
C8661
Cobalt(II) chloride hexahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
40 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Synthesis, Characterization, and Biological Activities of Novel Vanadium(IV) and Cobalt(II) Complexes: Investigates the synthesis of novel cobalt(II) complexes and their potential biological applications, particularly emphasizing their bioactive properties in various cellular models (Damena T, Zeleke D, Desalegn T, et al. 2022. ACS Omega).
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)